Få mere at vide
Formic acid, Reagent grade, Honeywell
Artikelnummer. 15697850 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15697850 500 mL 500ml
15677850 100 mL 100ml
15687850 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15697850 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. F0507500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
MDL nummer MFCD00003297
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn formic acid
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid
Lineær formel HCOOH
FN nummer UN1779
Beilstein 1209246
Formel vægt 46.03g/mol
Procent renhed ≥95%
Grad Reagent
Tæthed 1.22g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 0.57
Flammepunkt 49°C (120.2°F)
Tændingspunkt 1004°F
Dampdensitet 1.6 (vs air)
Damptryk 44.8 mmHg (20°C)