Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formic acid |
| Lineær formel | HCOOH |
| FN nummer | UN1779 |
| Beilstein | 1209246 |
| Formel vægt | 46.03g/mol |
| Procent renhed | ≥95% |
| Grad | Reagent |
| Tæthed | 1.22g/mL at 25°C |
| Mængde | 100 mL |
| Eksplosionsgrænse | 0.57 |
| Vis mere |