Få mere at vide
Myresyre, Reagens ACS 88%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 11904891
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn myresyre
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid
Smeltepunkt 8.0°C
Kogepunkt 101.0°C
Analyseprocentområde 88%
Lineær formel HCO2H
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and glycerine
Formel vægt 46.02
Procent renhed 88%
Grad ACS-reagens
Tæthed 1.2200g/mL
Mængde 10 L
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3711 to 1.3731
Rester efter fordampning 0.002% max.
Specifik vægtfylde 1.22