Få mere at vide
Myresyre, til massespektrometri, Solstice
Artikelnummer. 15667520
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15667520 50 mL 50ml
15657520 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15667520 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 9431850ML
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
til massespektrometri,∼ 98 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
MDL nummer MFCD00003297
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn myresyre
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid
Tæthed 1,22 g/ml ved 25 °C
Mængde 50 mL
Eksplosionsgrænse 0.57
Flammepunkt 49 °C (120,2 °F)
Tændingspunkt 1004 °F
Lineær formel HCOOH
Dampdensitet 1,6 (vs luft)
FN nummer UN1779
Damptryk 44,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 1209246
Formel vægt 46,03g/mol
Procent renhed 98%, 98% (T)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.