Få mere at vide
Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Varens navn | Formic Acid |
| Form | Liquid |
| Reagenstype | Ion Pairing Reagent |
| Mængde | 2 mL |
| Formulering | 99% Formic Acid |
| Til brug med | LC/MS |