Få mere at vide
Myresyre, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280965 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30280965 10 x 1 mL
30280953 1 mL
30280969 2 mL
30280955 5 mL
30280925 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30280965 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T0011710X1
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Tekniske data
Varens navn Myresyre
Form Væske
Reagenstype Ionparringsreagens
Mængde 10 x 1 mL
Formulering 99% myresyre
Til brug med LC/MS