Få mere at vide
Myresyrehydrazid, 98%
Artikelnummer. 11452707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452707 100 g 100g
11442707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14901.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 624-84-0 | CH4N2O | 60,056 g/mol
Myresyrehydrazid anvendes som en precursor ved fremstillingen af 1,2,4-triazolderivater. Det bruges også til syntese af 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(beta-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazol-5,7(6H)-dion, som er et anticancermiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Myresyrehydrazid anvendes som en precursor ved fremstilling af 1,2,4-triazolderivater. Det bruges også til syntese af 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(beta-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazol-5,7(6H)-dion, som er et anticancermiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-84-0
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.056
MDL nummer MFCD00007589
InChI nøgle XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym formylhydrazine, formic acid hydrazide, formic hydrazide, hydrazinecarboxaldehyde, formhydrazide, n-formylhydrazine, carbazaldehyde, formylhydrazide, hydrazine, formyl, formal hydrazine
PubChem CID 12229
IUPAC navn formohydrazid
SMIL C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid hydrazide
Smeltepunkt 55 °C til 59 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 635759
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og acetone.
Formel vægt 60.06
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid hydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazinecarboxaldehyde