Få mere at vide
Myresyrehydrazid, 90%
Artikelnummer. 10468092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10468092 25 g Glasflaske 25g
10305872 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10468092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376060250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 624-84-0 | CH4N2O | 60,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-84-0
Molekylær formel CH4N2O
Molekylvægt (g/mol) 60.06
MDL nummer MFCD00007589
InChI nøgle XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym formylhydrazine, formic acid hydrazide, formic hydrazide, hydrazinecarboxaldehyde, formhydrazide, n-formylhydrazine, carbazaldehyde, formylhydrazide, hydrazine, formyl, formal hydrazine
PubChem CID 12229
IUPAC navn formohydrazid
SMIL C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid hydrazide
Smeltepunkt 51 °C til 58 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCONHNH2
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 60.06
Procent renhed 90%
Fysisk form Shiny Crystalline Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid hydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.