Få mere at vide
Myresyre, Udløst tilsætningsstof til LC-MS, Solstice
Artikelnummer. 15658430
Skift visning
Mængde:
50 mL
10 x 1 mL
1 L
Emballage:
Ampul
Glasflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
50ml
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15658430 10 x 1 mL Ampul Pakke med 10
15665840 50 mL Glasflaske 50ml
15675840 50 mL Glasflaske 50ml
15655840 1 L Glasflaske 1 L
15645840 1 L Plastikflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15658430 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 5630210X1ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 DKK
    798.53 DKK / Pakke med 10
    Spare 88.47 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Eluentadditiv til LC-MS
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
MDL nummer MFCD00003297
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn myresyre
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid
Navn note Eluent additiv til LC-MS
Smeltepunkt 8,2 °C til 8,4 °C (litteratur)
Kogepunkt 100,4 °C
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Tæthed 1,22 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 10 x 1 mL
Eksplosionsgrænse 0.57
Flammepunkt 49,5 °C
Tændingspunkt 1004 °F
Emballage Ampul
Lineær formel H2O
Dampdensitet 1,6 (vs luft)
FN nummer UN1779
Damptryk 44,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 1209246
Formel vægt 46.03
Procent renhed >97.5%
Grad LC-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.