Få mere at vide
Myresyre-d2, for NMR, +99% atom D, 95% opløsning i D2O, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10033140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10033140 10 g Glasflaske 10g
10742194 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10033140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 233400100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 920-42-3 | CH2O2 | 48.037 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920-42-3
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 48.037
MDL nummer MFCD00037363
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Synonym formic acid-d2, 2h formic 2 acid, dcood, 2h2 formic acid, formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci, formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide, formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d
PubChem CID 123092
IUPAC navn deuterio deuterioformate
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99+ atom % D (95% in D2O)
Tæthed 1.2700g/mL
Deuterium (D) 99.0% min.
Flammepunkt 50°C
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.27
Mængde 10 g
Smeltepunkt 5.9°C
Kogepunkt 101.0°C
Lineær formel DCOOD
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vægt 48.04
Procent renhed ≥94.0%
Grad NMR