Få mere at vide
Myresyre-d2 (95% w/w i D2O), TRC
Artikelnummer. 30404885
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404885 5 g
30402989 10 g
30392739 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30404885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6929035G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920-42-3
Molekylær formel CD2O2
Molekylvægt (g/mol) 48.04
Synonym Formic Acid-d2, Perdeuterioformic Acid-d2
SMIL [2H]OC(=O)[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic Acid-d2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.95