Få mere at vide
Formic Acid-d2 (95% w/w in D2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formic Acid-d2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.95 |