Få mere at vide
Formic Acid-d, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formic Acid-d |
| CAS | 925-94-0 |
| Molekylær formel | CHDO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Formic Acid-O-d, Formic Acid-O-d1, Methanoic Acid (HCO2D) |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD |
| SMIL | O=CO[2H] |
| IUPAC navn | Deuterio Formate |
| Molekylvægt (g/mol) | 47.03 |
| Formel vægt | 47.01 |