Få mere at vide
Formic Acid (Aldehyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10736834
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10736834 500 mL Poly Bottle 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10736834 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1215500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Formic Acid is used in Maxam-Gilbert DNA sequencing reactions and other biological applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic Acid
Navn note Aldehyde-free
pH 2.1
CAS 64-18-6, 7732-18-5
Smeltepunkt 8°C
Kogepunkt 101°C
Farve Colorless
Analyseprocentområde ≥88.0 %
Molekylær formel CH2O2
Lineær formel HCOOH
FN nummer 1779
Merck Index 15, 4269
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)O
IUPAC navn formic acid
Molekylvægt (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Formel vægt 46.02
Procent renhed ≥88.0%
Grad Sequencing
Tæthed 1.220g/cm³
Mængde 500 mL
Emballage Poly Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning 0.002% max.
Damptryk 44mbar at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formic acid (> 85%)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Formic acid