Få mere at vide
Formic Acid, ACS Reagent, 88 to 91%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695380 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15695380 100 mL Poly Bottle 100ml
15645390 500 mL Poly Bottle 500ml
15615390 2.5 L Poly Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15695380 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 399388100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent, 88-91%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
MDL nummer MFCD00003297
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn formic acid
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid
pH Acidic
Smeltepunkt 4°C
Kogepunkt ∼100.4°C
Farve Colorless
Udseende Liquid
Lineær formel HCOOH
FN nummer UN1779
Beilstein 1209246
Opløselighedsinformation Water soluble
Formel vægt 46.03g/mol
Procent renhed 88 to 91%
Tæthed 1.22g/mL at 25°C
Mængde 100 mL
Eksplosionsgrænse 12% to 38%
Flammepunkt 48°C (118.4°F)
Tændingspunkt 1004°F
Lugt Stinging
Emballage Poly Bottle
Brydningsindeks n20/D 1.370
Dampdensitet 1.6 (vs air)
Damptryk 44.8mmHg (20°C)