Få mere at vide
Myresyre, ACS, 88+%
Artikelnummer. 11445180
Skift visning
Mængde:
500 mL
2 L
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
2 L
2000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445180 4 x 500 mL 2000ml
11435180 500 mL 500ml
11327968 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036504.AY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46,025 g/mol
Det bruges primært som et konserveringsmiddel, antibakterielt middel i husdyrfoder, i farvning af tekstiler, garvning af læder og galvanisering. I fjerkræindustrien tilsættes det nogle gange med foder for at dræbe E. coli-bakterier. Det virker som et reduktionsmiddel til den katalytiske reduktion af nitrat i vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
MDL nummer MFCD00003297
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn myresyre
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid
Smeltepunkt 7 °C til 9 °C
Kogepunkt 100 °C til 101 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.220 g/mL
Mængde 4 x 500 mL
Flammepunkt 50 °C (156 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.371
Følsomhed Hygroskopisk
Lineær formel HCOOH
FN nummer UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 14,4241
Opløselighedsinformation Blandet i vand, ether, acetone, ethylacetat, glycerol, methanol og ethanol. Delvist blandet i benzen, toluen og xylen.
Formel vægt 46.03
Procent renhed ≥88%
Grad ACS