Få mere at vide
Formic Acid in Acetonitrile, 0.1%, BAKER ANALYZED LC/MS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13245503 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13245503 1 L Glass 1 L
1 options
Artikelnummer. 13245503 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9824.1000GL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For more routine applications, this LC/MS solvent blend is function-tested and optimized for minimal impurities and interference-free baselines, giving trusted performance in the mobile phase, every time.
High purity solvents/reagents give optimal performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity, and they maximize the sensitivity and detecting power of instrumentation.
  • Application-optimized and function tested to enhance separation power and reproducibility
  • For use in more routine LC/MS applications
  • Tested for ESI+, UV-VIS absorbance, trace metals, residue after evaporation, assay and overall LC/MS suitability
Tekniske data
Absorbans Max. 0.1 at 240nm, Max. 0.01 at 260nm
Kemisk navn eller materiale Formic acid
Smeltepunkt 0°C
Kogepunkt 81°C
CAS 75-05-8, 64-18-6
Analyseprocentområde 0.095 - 0.105%
Assay Procent Noter v/v
Molekylær formel CH2O2
Lineær formel HCOOH
Synonym Methanoic acid, Carbonous Acid, Oxomethanol
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Formel vægt 46.03g/mol
Procent renhed 0.1%
Grad BAKER ANALYZED™ LC-MS
Tæthed 0.9g/cm3
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 4.4 - 16.0 Vol %
Flammepunkt 5°C
Tændingspunkt 525°C
Emballage Glass
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning Max. 5 ppm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.