Få mere at vide
Myresyre≥ 99 %, BAGER ANALYZED™ LC-MS reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10103742 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10103742 10 mL Hver
15508664 2 mL 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10103742 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9820.0010AM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Testet for UHPLC-MS
  • LC-gradient med Diode Array Detection (AU), 0,1 % (v/v) vandig opløsning:
    • ved max 220 nm. 0,002
    • ved maks. 254 nm. 0,002
  • LC-MS gradient egnethedstest (TIC, 100 til 2000 m/z), 0,1 % (v/v) vandig opløsning:
    • Positive ESI-MS følsomme urenheder (som reserpin) max. 50 ppb
  • Ultraviolet absorption, 0,1 % (v/v) vandig opløsning (1,00-vej vs. vand):
    • ved maks. 240 nm. 0,1
    • ved max 260 nm. 0,01
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.03
MDL nummer MFCD00003297
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methanoic acid 100%
IUPAC navn myresyre
SMIL OC=O
Tekniske data
Analyseprocentområde min. 99%
FN nummer 1779
Mængde 10 mL
Flammepunkt 69°C
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning max. 20 ppm