Få mere at vide
Myresyre, 99,0+%, Optima™ LC/MS klasse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10780320 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
1 mL
2 mL
50 mL
Emballage:
Ampul
Ampuller
Nalgene™ Poly flaske
Pakningsstørrelse:
0.5ml
1ml
2ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10780320 0.5 mL Ampul 0.5ml
10473038 1 mL Ampuller 1ml
10063427 2 mL Ampul 2ml
10596814 50 mL Nalgene™ Poly flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10780320 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A11705AMP
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Velegnet som mobilfaseadditiv til LC/MS og UHPLC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
MDL nummer 3297
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn myresyre
Tekniske data
Absorbans 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Kemisk navn eller materiale Formic Acid
pH 2.1
Smeltepunkt 8°C
Kogepunkt 101°C
Farve Farveløs
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Lineær formel HCOOH
Merck Index 15, 4269
SMIL C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 46.025
Formel vægt 46.02
Procent renhed ≥99.0%
Grad OPTIMA™ LC-MS
Tæthed 1.220g/cm³
Mængde 0.5 mL
Emballage Ampul
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 1ppm max.
Damptryk 44mbar at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.