Tekniske data
| Absorbans | 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm |
| Kemisk navn eller materiale | Formic Acid |
| pH | 2.1 |
| Smeltepunkt | 8°C |
| Kogepunkt | 101°C |
| Farve | Farveløs |
| Analyseprocentområde | ≥99.0 % |
| Lineær formel | HCOOH |
| Merck Index | 15, 4269 |
| SMIL | C(=O)O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.