Få mere at vide
Myresyre, 98+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
25ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10796341 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10705031 25 mL Plastflaske 25ml
10285711 250 mL Plastflaske 250ml
10071620 1 L Plastflaske 1 L
11984881 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10796341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147930025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn myresyre
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel HCO2H
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Merck Index 15, 4269
Formel vægt 46.02
Procent renhed ≥98.0%
Grad Ren
Tæthed 1.2200g/mL
Mængde 2.5 L
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3701 to 1.3721 (20°C, 589nm)
Damptryk 44mbar at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.