Få mere at vide
Myresyre≥ 98 %, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10177760 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10177760 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10177760 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 6037.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratoriereagens
Tekniske data
CAS 64-18-6
Farve Maks. 15 (APHA)
Analyseprocentområde min. 98%
Molekylær formel CH2O2
MDL nummer MFCD00003297
Synonym Methanoic acid 100%
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC=O
IUPAC navn myresyre
Molekylvægt (g/mol) 46.03
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning Max. 0,003%