Få mere at vide
Myresyre, 98-100%, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10792354 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10792354
Brand: Fisher Chemical F/1900/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CH2O2, CAS-nummer-64-18-6, formylsyre, myrmicyl, acide formique, methansyre, hydrogencarboxylsyre, aminsyre, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5L, 101 grader C, CHEBI:30751, farveløs, 02 g/mol, 02 g/mol. BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, myresyre, 8 grader C, 3297, 46.025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
MDL nummer 3297
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn myresyre
SMIL C(=O)O
Tekniske data
pH 2.1
Smeltepunkt 8°C
Kogepunkt 101°C
Farve Farveløs
Formel vægt 46.02g/mol
Mængde 25 L
Emballage Plastbeholder
Fysisk form Væske
Damptryk 44mbar at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.