Få mere at vide
Myresyre, 98-100%, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
CH2O2, CAS-nummer-64-18-6, formylsyre, myrmicyl, acide formique, methansyre, hydrogencarboxylsyre, aminsyre, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5L, 101 grader C, CHEBI:30751, farveløs, 02 g/mol, 02 g/mol. BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, myresyre, 8 grader C, 3297, 46.025
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 2.1 |
| Smeltepunkt | 8°C |
| Kogepunkt | 101°C |
| Farve | Farveløs |
| Formel vægt | 46.02g/mol |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 44mbar at 20°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Formic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.