Få mere at vide
Myresyre, 98 - 100%, til analyse, ExpertQ, Scharlab
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 64-18-6 |
| Molekylær formel | CH2O2 |
| Mængde | 1 L |
| InChI nøgle | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OC=O |
| IUPAC navn | myresyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 46.03 |
| Grad | EkspertQ |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Myresyre, 98 - 100%, AR, ACS
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto