Få mere at vide
Myresyre, 97 %
Artikelnummer. 11420853
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420853 10,000 g 10000g
11400853 500 g 500g
11410853 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13285.0C
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46,025 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Myresyre anvendes hovedsageligt som et konserveringsmiddel, antibakterielt middel i husdyrfoder, i farvning af tekstiler, garvning af læder og galvanisering. I fjerkræindustrien tilsættes det nogle gange med foder for at dræbe E. coli-bakterier. Det virker som et reduktionsmiddel til den katalytiske reduktion af nitrat i vand.
Opløselighed
Blandbar med vand. Delvist blandbar med toluen, xylen og benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
MDL nummer MFCD00003297
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn myresyre
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid
Smeltepunkt 7 °C til 9 °C
Kogepunkt 100 °C til 101 °C
Tæthed 1.22
Mængde 10,000 g
Flammepunkt 50 °C (156 °F)
Brydningsindeks 1.371
Følsomhed Hygroskopisk
Lineær formel HCOOH
FN nummer UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 144241
Opløselighedsinformation Blandet med vand. Delvist blandet med toluen, xylen og benzen.
Formel vægt 46.03
Procent renhed 97%