Få mere at vide
Formic Acid, 88%, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537784 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15537784
Brand: Avantor J.T.Baker 012801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn formic acid
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic Acid
Formel vægt 46.03
Procent renhed 88%
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Mængde 500 mL
Flammepunkt 50.00°C
Emballage Glass Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.20kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.