Få mere at vide
Myresyre, 85% w/w, ekstra ren, Scharlab
Artikelnummer. 11308474
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
HDPE Carboy
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11308474 1 L Glasflaske 1 L
11318474 5 L HDPE Carboy 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308474 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC10801000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til kvalitativt og semikvantitativt arbejde. Myresyre, 85% w/w, ekstra ren, Scharlab bruges ofte i organisk kemi til oprensning af syntetiserede produkter, når der kræves opløsningsmidler af højere kvalitet end Synthesis Grade.
Specifikationerne for Extra Pure-kvalitet er mindre strenge end reagenskvalitet, men er væsentligt højere end industriprodukter. De bruges ofte i den farmaceutiske industri, enten som reagens eller som råmateriale til produktion.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-18-6
Molekylær formel CH2O2
Molekylvægt (g/mol) 46.025
InChI nøgle BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC navn myresyre
SMIL C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formic acid
Smeltepunkt -9°C
Kogepunkt 107°C
Farve Farveløs
Renhedsgrad noter Applications: analytical chemistry, synthesis of organic products, in the rubber industry, acidifying agent, cosmetics
Assay Procent Noter w/w
Lineær formel HCOOH
FN nummer 3412
Opløselighedsinformation Miscible in water
Formel vægt 46.03g/mol
Procent renhed 85% (min.)
Grad Ekstra ren
Tæthed 1.2g/cm3
Mængde 1 L
Flammepunkt 69°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 0.01%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Myresyre, 85%, extra pure
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic Acid