Få mere at vide
Myresyre, 85%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Myresyre anvendes hovedsageligt som et konserveringsmiddel, antibakterielt middel i husdyrfoder, i farvning af tekstiler, garvning af læder og galvanisering. I fjerkræindustrien tilsættes det nogle gange med foder for at dræbe E. coli-bakterier. Det virker som et reduktionsmiddel til den katalytiske reduktion af nitrat i vand.
Opløselighed
Blandbar med vand, ether, acetone, ethylacetat, glycerol, methanol og ethanol. Delvis blandbar med benzen, toluen og xylen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formic acid |
| Smeltepunkt | 7 °C til 9 °C |
| Kogepunkt | 100 °C til 101 °C |
| Tæthed | 1.22 |
| Mængde | 1000 g |
| Flammepunkt | 50 °C (156 °F) |
| Brydningsindeks | 1.371 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Lineær formel | HCOOH |
| FN nummer | UN1779 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Formic acid, 85%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P372-Eksplosionsfare ved brand.
- P374-Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.
- P380-Evakuer området.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P404-Opbevares i en lukket beholder.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: formic acid