Få mere at vide
Myresyre-13C, TRC
Product Code. 30395245
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mg
Product Code. Mængde
30395245 500 mg
1 options
Product Code. 30395245 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF692902500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Formic Acid-13C
CAS 1633-56-3
Molekylær formel 13C H2 O2
Mængde 500 mg
Synonym Formic-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Formic-C13 acid (6CI), Formic acid-13C
InChI formel InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
SMIL O[13CH]=O
IUPAC navn hydroxyformaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 47.02
Formel vægt 47.0088