Få mere at vide
Formic Acid-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formic Acid-13C |
| CAS | 1633-56-3 |
| Molekylær formel | 13C H2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Formic-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Formic-C13 acid (6CI), Formic acid-13C |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1 |
| SMIL | O[13CH]=O |
| IUPAC navn | hydroxyformaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 47.02 |
| Formel vægt | 47.0088 |