Få mere at vide
Formetanate Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30390088
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30390088 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30390088 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF692800100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formetanate hydrochloride
CAS 23422-53-9
Molekylær formel C11 H15 N3 O2 . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym Carbamic acid, methyl-, ester with N'-(m-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylformamidine, monohydrochloride (8CI), Methanimidamide, N,N-dimethyl-N'-[3-[[(methylamino)carbonyl]oxy]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Carzol, Carzol 92SP, Carzol SP, EP 332, Formetanate hydrochloride, Formetanate monohydrochloride, m-[[(Dimethylamino)methylene]amino]phenyl methylcarbamate hydrochloride, Formetanate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H15N3O2.ClH/c1-12-11(15)16-10-6-4-5-9(7-10)13-8-14(2)3;/h4-8H,1-3H3,(H,12,15);1H/b13-8+;
SMIL Cl.CNC(=O)Oc1cccc(c1)\N=C\N(C)C
IUPAC navn [3-[(E)-dimethylaminomethylideneamino]phenyl] N-methylcarbamate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 257.72
Formel vægt 257.0931