Få mere at vide
Formestane, Mikromol™
Artikelnummer. 18030400
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18030400 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0389.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Formestane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formestane
CAS 566-48-3
Analyt- eller komponentnavne Formestane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Hydroxyandrostendione, Formestane, Androst-4-ene-3,17-dione, 4-hydroxy-, : 4-HAD, 4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostenedione, 4-OHA, CGP 32349, CRC 82/01, Formestane, Lentaron, NSC 282175
InChI formel InChI=1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-4-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 302.41
Mængde 250 mg
Formel vægt 302.1882 g/mol