Få mere at vide
Camlab™ Formazine Turbidity Standard 4000NTU
Artikelnummer. 10346352
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10346352 100 ml
1 options
Artikelnummer. 10346352 Leverandør Camlab™ Leverandørnr. 246142
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
The Barnant 246142 formazin standard solution has a 4000 NTU turbidity and is used for calibration of turbidimeters.
  • Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU, 100 mL
  • Stablcal turbidity standard for all turbidimeters
  • The Barnant 246142 formazin standard solution has a 4000 NTU turbidity and is used for calibration of turbidimeters.-
  • The bottle has a 100mL volume
  • The bottle has a concentration of 4000 NTU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Formazine Turbidity Standard
Til brug med (udstyr) Hach Turbidimeters
Turbiditet 4000 NTU
Volumen (metrisk) 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StablCal Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine, Formaldehyde
  • UNKNOWN ACUTE-0.0014% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.