Få mere at vide
Formate Standard: HCO2- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Formate Standard: HCO2- @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formate |
| CAS | 71-47-6 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Formate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | (H C O2)- |
| Synonym | HCO2− |
| SMIL | [O-]C=O |
| IUPAC navn | Formate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Vis mere |