Få mere at vide
Formanilide, 99+%
Artikelnummer. 10296010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10296010
Brand: Thermo Scientific Acros 158421000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-70-8
MDL nummer MFCD00003276
InChI nøgle DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC navn N-phenylformamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formanilide
Navn note 99+%
Smeltepunkt 47°C to 49°C
Farve Beige-grå til hvid
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 271°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C7H7NO
Lineær formel HCONHC6H5
Mængde 100 g
Beilstein 12, 230
Merck Index 15, 4266
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Solubility in water: 25.4g/L (20 c)
Molekylvægt (g/mol) 121.14
Formel vægt 121.14
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller