Få mere at vide
Formanilid, 99+%
Artikelnummer. 10123640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123640 500 g Plastflaske 500g
10387280 5 g Glasflaske 5g
10296010 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158425000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121,139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-70-8
MDL nummer MFCD00003276
InChI nøgle DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC navn N-phenylformamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formanilide
Navn note 99+%
Smeltepunkt 46 °C til 49 °C
Farve Beige-grå til hvid
Tæthed 1.14g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C7H7NO
Lineær formel HCONHC6H5
Mængde 500 g
Beilstein 12, 230
Merck Index 15, 4266
Molekylvægt (g/mol) 121.139
Formel vægt 121.14
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Krystaller