Få mere at vide
Formanilid, 98%
Artikelnummer. 11418910
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418910 25 g 25g
11494074 100 g 100g
11404084 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12472.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121,139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-70-8
Molekylær formel C7H7NO
Molekylvægt (g/mol) 121.139
MDL nummer MFCD00003276
InChI nøgle DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC navn N-phenylformamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formanilide
Smeltepunkt 45 °C til 49 °C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 271 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 906934
Merck Index 14,4238
Formel vægt 121.14
Procent renhed 98%