Få mere at vide
Formanilid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404084
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11404084
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12472.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-70-8
Molekylær formel C7H7NO
Molekylvægt (g/mol) 121.139
MDL nummer MFCD00003276
InChI nøgle DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC navn N-phenylformamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formanilide
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 271°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 500 g
Beilstein 906934
Merck Index 14,4238
Formel vægt 121.14
Procent renhed 98%