Få mere at vide
Formamidinsulfinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamidine Sulfuric Acid |
| CAS | 1758-73-2 |
| Molekylær formel | C H4 N2 O2 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Aminoiminomethanesulfinic Acid, Degussa F |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5) |
| SMIL | NC(=N)S(=O)O |
| IUPAC navn | amino(imino)metansulfinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.12 |
| Formel vægt | 107.9993 |