Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Formamidinesulfinic acid |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 126,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | H2NC(=NH)SO2H |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 03, I, 36 |
| Show More |
Safety and Handling
- Formamidinesulfinic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
- P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.