Få mere at vide
Formamidinsulfinsyre, 99%
Artikelnummer. 10466920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10466920 10 g Glasflaske 10g
10666112 100 g Plastflaske 100g
10172910 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10466920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119720100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1758-73-2 | CH4N2O2S | 108,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1758-73-2
Molekylær formel CH4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 108.11
MDL nummer MFCD00002397
InChI nøgle FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
PubChem CID 61274
IUPAC navn amino(imino)methansulfinsyre
SMIL C(=N)(N)S(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamidinesulfinic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 126.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC(=NH)SO2H
Mængde 10 g
Beilstein 03, I, 36
Fieser 04,506; 05,668; 06,586
Opløselighedsinformation Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Formel vægt 108.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamidinesulfinic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.