Få mere at vide
Formamidinsulfinsyre, 98%
Artikelnummer. 11483854
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483854 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11483854 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11885.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1758-73-2 | CH4N2O2S | 108,115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1758-73-2
Molekylær formel CH4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 108.115
MDL nummer MFCD00002397
InChI nøgle FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
PubChem CID 61274
IUPAC navn amino(imino)methansulfinsyre
SMIL C(=N)(N)S(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamidinesulfinic acid
Smeltepunkt ∼126 °C (dekomponering)
Tæthed 1.68
Mængde 100 g
FN nummer UN3341
Beilstein 506653
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 108.12
Procent renhed 98%