Få mere at vide
Formamidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30400315
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30400315 5 g
1 options
Artikelnummer. 30400315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6914905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamidine Hydrochloride
CAS 6313-33-3
Molekylær formel CH5ClN2
Mængde 5 g
Synonym Methanimidamide Monohydrochloride, Formamidinium Chloride
InChI formel InChI=1S/CH4N2.ClH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
SMIL Cl.NC=N
Molekylvægt (g/mol) 80.52
Formel vægt 80.0141