Få mere at vide
Formamidine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15467448
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467448 5 g 5g
15477448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60947.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6313-33-3 | CH4ClN2 | 79.51 g/mol
5-Methyl-4,6-dihydroxypyrimidin blev syntetiseret ud fra formamidinhydrochlorid. N-formimino-n-glutamat blev syntetiseret ud fra formamidinhydrochlorid. Formamidinhydrochlorid blev anvendt i syntesen af imidazolglycerolphosphat (IGP).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-methyl-4,6-dihydroxypyrimidin blev syntetiseret ud fra formamidinhydrochlorid. N-formimino-n-glutamat blev syntetiseret ud fra formamidinhydrochlorid. Formamidinhydrochlorid blev anvendt i syntesen af imidazolglycerolphosphat (IGP).
Opløselighed Opløselig i
ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6313-33-3
Molekylær formel CH4ClN2
Molekylvægt (g/mol) 79.51
MDL nummer MFCD00012865
InChI nøgle OEJWQRAWUVWBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine hydrochloride, formimidamide hydrochloride, formamidinium chloride, methanimidamide, monohydrochloride, formamidine hcl, formimidamide hcl, formamidine hcl salt, imidoformamide hydrochloride, methanimidamide hydrochloride
PubChem CID 10313058
IUPAC navn methanimidamid;hydrochlorid
SMIL [Cl].NC=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamidine hydrochloride
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Lineær formel HN=CHNH2·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 3906935
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in Ethanol.
Formel vægt 80.52
Procent renhed 98%