Få mere at vide
Formamidine Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamidine Hydrobromide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2.BrH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H |
| Formel vægt | 123.9636 |