Få mere at vide
Formamidine Disulfide Dihydrochloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15874331
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15874331 10 g
1 options
Artikelnummer. 15874331 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8146090010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 14807-75-1
Smeltepunkt 175°C to 179°C
MDL nummer MFCD00012586
Mængde 10 g
Synonym Formamidine disulfide dihydrochloride, Formamidine disulfide dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 223.15