Få mere at vide
Formamiddisulfiddihydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11459856
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459856 100 g 100g
11439856 5 g 5g
11449856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20331.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 14807-75-1 | C2H8Cl2N4S2 | 223,13 g/mol
Formamidindisulfid-dihydrochlorid bruges som mellemprodukt i landbruget og farvestofmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Formamidindisulfid-dihydrochlorid bruges som mellemprodukt i
landbruget og farvestofmellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14807-75-1
Molekylær formel C2H8Cl2N4S2
Molekylvægt (g/mol) 223.13
MDL nummer MFCD00012586
InChI nøgle BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine disulfide dihydrochloride, formamdine disulfide dihydrochloride, dithiourea dihydrochloride, c2h6n4s2.2hcl, carbamimidoyldisulfanylmethanimidamide dihydrochloride, formamidine disulfide dihydrochloride disulfide dihydrochloride
PubChem CID 24802135
IUPAC navn carbamimidoylsulfanylcarbamimidothioat;dihydrochlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[NH3+]C(=N)SSC([NH3+])=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamidine disulfide dihydrochloride
Smeltepunkt ∼175 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 223.15
Procent renhed 97%