Få mere at vide
Formamiddisulfiddihydrochlorid, 97%
Beskrivelse
Formamidindisulfid-dihydrochlorid bruges som mellemprodukt i landbruget og farvestofmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
landbruget og farvestofmellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formamidine disulfide dihydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼175°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 223.15 |
| Procent renhed | 97% |