Få mere at vide
Formamidinacetat, TRC
Artikelnummer. 30395807
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30395807 1 g
1 options
Artikelnummer. 30395807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6915001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formamidine Acetate
CAS 3473-63-0
Molekylær formel CH4N2•C2H4O2
Mængde 1 g
Synonym Formamidine Acetate Salt, Formamidine Monoacetate, Methanimidamide Monoacetate, Formamidinium Acetate, Formimidamide Acetate, Methanimidamide Acetate, NSC 96608
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
SMIL CC(=O)O.C(=N)N
Molekylvægt (g/mol) 44.066005
Formel vægt 104.0586